XTT sodium salt
Fornecedor: PanReac AppliChem
A2240.0100
A2240.0500
A2240.0100EA
316
EUR
A2240.0100
A2240.0500
XTT sodium salt
XTT sodium salt
Fórmula:
C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00083517 Número CAS: 111072-31-2 |
λmax. | 283 - 287 nm |
E 1 %/1 cm, 285 nm | 14,800 - 16,800 |