Print…
VWR®, Luvas de nitrilo, estéril, para salas limpas, ISO 5
Fornecedor: VWR Collection
112-4549EA 403 EUR
112-4549 112-4550 112-4551 112-4552 112-4553 112-4554 112-4555
VWR®, Luvas de nitrilo, estéril, para salas limpas, ISO 5
Luvas
Essas luvas de nitrilo específicas para as mãos são fabricadas a partir de um copolímero sintético de acrilonitrilo, butadieno e ácido metilacrílico e proporcionam uma proteção confiável, durável e confortável durante aplicações de sala limpa exigentes.
  • Número de partículas excepcionalmente baixo; Grau A; Endotoxinas <20 EU/luva
  • Superfície microtexturizada para maior aderência
  • Punho com rebordo, afunilado, fornece ajuste seguro
  • Propriedades dissipadoras de carga estática prejudicial
  • Esterilização por irradiação gama para SAL 10⁻⁶
  • Não contém latex de borracha natural
  • O material isento de silicone minimiza os contaminantes iónicos e a transferência de resíduos não voláteis (NVR)
  • Não mancha: reduz o risco de contaminação de peças ou componentes manuseados pelo utilizador, mesmo durante o desgaste prolongado
Estas luvas específicas para cada mão apresentam forte resistência a perfurações e permeação contra uma grande variedade de solventes, ácidos e bases.
Adequado para uso em salas limpas de Classe 100, ISO 5, M3.5 ou superior.
Qualidade testada de acordo com as Normas ASTM, FTMS e IEST.
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016; ASTM6978-05, Cat. III; AQL 1,5.
Embalagem: 1 par por pacote, 10 pacotes por saco intermediário, 5 sacos intermediários por saco mestre. 4 sacos mestre por caixa. As luvas estão em embalagem dupla em sacos selados de polietileno para salas limpas. Cada caixa é de parede dupla. A tinta resistente ao IPA é utilizada em sacos e etiquetas de cartão.