Print…
Queimador de gás de segurança Fuego SCS
Fornecedor: WARTEWIG
8.200.000 8.204.000
WART8.200.000EA 640.45 EUR
WART8.200.000 WART8.204.000
Queimador de gás de segurança Fuego SCS
Aquecimentos Bicos de Bunsen /Queimadores de gás
Queimador de gás de segurança Fuego SCS e Fuego SCS pro este o queimador de gás para laboratório com a mais recente tecnologia de segurança. Graças ao seu design inovador e uma vasta gama de equipamento standard, este queimador para laboratórios é adequado para todas as aplicações que necessitem de uma chama. A caixa de baixo perfil permite trabalhar com todo o conforto e o design moderno reduz o impacto das correntes de ar das bancadas de trabalho das salas limpas ao mínimo. O SCS (sistema de controlo de segurança) utiliza a mais recente tecnologia de segurança, analisando constantemente os possíveis perigos e acionando medidas de proteção sempre que necessário — tais como a interrupção da alimentação de gás. Após uma utilização prolongada, um indicador de calor residual indica que a cabeça do queimador ainda está quente, para ajudar a evitar queimaduras. Totalmente fabricado em aço inoxidável e graças aos seus controlos ignífugos e a um display protegido por vidro especial, o Fuego SCS pode suportar, inclusivamente, condições laboratoriais extremas.
  • SCS (sistema de controlo de segurança) e BHC (controlo da cabeça do queimador)
  • Sensor de infravermelhos DoubleClick convencional e exclusivo, com gama ajustável do sensor de infravermelhos
  • Quatro programas-padrão para o sensor de infravermelhos e pedal com display da duração da combustão
  • Bicos para gás natural e gás propano/butano
  • Pode funcionar sem fios usando a mais recente tecnologia de bateria recarregável (modelo Fuego SCS pro)
O queimador pode ser ligado a um fornecimento de gás natural ou gás propano/butano e é adequado para uso com um abastecimento central de gás ou cartuchos de gás. O display fácil de ler assegura o acompanhamento permanente do seu trabalho e a navegação no menu multilingue facilita e agiliza a seleção de funções. O queimador pode ser operado com o pedal ou com o sensor de infravermelhos sem contacto. Quando ativada, a função de segurança adicional DoubleClick permite-lhe ativar o queimador, bastando ligar o sensor de infravermelhos duas vezes. O modelo Fuego SCS pro está ainda equipado com um sensor de inclinação e permite o funcionamento com pilhas (duas pilhas de iões de lítio com estação de carregamento são acessórios opcionais).
Certificações: Testado de acordo com a norma DIN-DVGW; certificado NG-2211COMO0167