Print…
Colorímetros multi paramétricos, LICO 620 e 690
Fornecedor: Hach
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 8240 EUR
633-0261 633-0260
Colorímetros multi paramétricos, LICO 620 e 690
Colorímetros Colorímetros Multiparamétricos
Os colorímetros LICO 620 e LICO 690 são ideais para medições de cor profissionais de líquidos claros e transparentes com tecnologia de feixe de referência.
  • Identificação automática de cuvete
  • Funciona como um método de garantia da qualidade para solventes, tintas e produtos farmacêuticos
  • Elevado nível de fiabilidade de medição através de um conjunto abrangente de auxiliares de teste
  • Integração simples na rede do laboratório através de ligação Ethernet
  • Adaptador para cuvetes de fácil substituição
O LICO 620 mede cinco escalas de cores.
LICO 690 mede mais de 25 escalas de cores. Os cálculos de cor exatos, que estão conforme vários padrões DIN-ISO-ASTM ou métodos AOCS, são completados com apenas uma medição. São apresentados valores visuais tradicionais, como o valor de cor de iodo, Hazen ou Gardner, bem como sistemas de cor modernos, p. ex. CIE-L*a*b* ou medições de cor que correspondem à farmacopeia europeia ou norte-americana. São também possíveis transmissão, medições de extinção e varrimentos de comprimento de onda. A operação intuitiva através de um ecrã tátil de alta resolução facilita as medições rotineiras. Os resultados de medição podem facilmente ser transferidos para uma existente rede de laboratório via interface da Ethernet.
Todas as relações de cor visuais são calculadas para observadores padrão de 2 graus e gráfico de luz C padrão, em conformidade com a norma DIN 5033. Os valores de cor colorimétricos podem ser alterados para luz tipo A, C, D65 e observadores padrão de 2 graus ou 10 graus.
Fornecimento: fornecido com fonte de alimentação, manual do utilizador básico impresso, CD com manual do utilizador completo em 4 idiomas, adaptador celular de 10 mm e proteção contra o pó.