Print…
Xileno, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimethylbenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 226 EUR
1.08297.2500 1.08297.4000
Xileno, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise
Xileno
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso Molecular: 106.17 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077264
Número CAS: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM