Print…
Refractómetros portáteis, série MASTER
Fornecedor: Atago
2612 2481 2483 2930 2931 2932 2491 2493 2691 2471 2473
635-0709EA 158 EUR
635-0709 635-0497 635-0705 635-0711 635-0498 635-0712 635-0706 635-0707 635-0710 635-0703 635-0704
Refractómetros portáteis, série MASTER
Refractómetros Refractómetros portáteis
A série MASTER de refratômetros portáteis oferece uma variedade de instrumentos fáceis de usar para uma ampla variedade de aplicações.
  • MASTER-M: modelo padrão, escala clara, apenas duas gotas necessárias
  • MASTER-T: Compensação de temperatura automatizada de 10 a 30 ° C
  • MASTER-α: Compensação de temperatura automatizada (IP 65 exceto ocular), à prova de poeira e protegida contra jatos de água
  • MASTER-P: Projetado com um corpo de plástico para resistência a amostras salgadas e ácidas
O design tem um punho ergonômico e uma caixa de prisma que permite que a amostra cubra o prisma sem ter que levantar a placa de luz do dia.