Print…
Agar
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: Agar Agar
RC-004 RC-003
RC-004EA 816 EUR
RC-004 RC-003
Agar
Agar
Ponto de Fusão: 90
Número MDL : MFCD00081288
Número CAS: 9002-18-0
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM