Print…
Álcool polivinilico, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, alta pureza, hydrolysed
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
9664-100GEA 102 EUR
9664-100G 9664-500G
Álcool polivinilico, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, alta pureza, hydrolysed
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Encomendar
Degree of Hydrolysis 85 – 89%
Loss on Drying ≤5.0%
pH (4.0%, Water) @25 °C 4.5 – 7.0
Residue after Ignition ≤2.0%
Viscosity Passes Test