Print…
Agitadores magnéticos, MST e MST Digital
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F203A0440 F203A0450
442-1178EA 86 EUR
442-1178 442-1179
Agitadores magnéticos, MST e MST Digital
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos compactos que são ideais para microtitulação, CBO, microbiologia e bioquímica. Equipamento robusto e com estrutura de polímero técnico resistente a produtos químicos. O MST digital está equipado com um display digital para a monitorização da velocidade e um temporizador integrado (1 a 900 minutos ou modo contínuo) para funcionamento sem supervisão.
  • Superfície branca para fácil visualização das partículas e alterações de cor
  • Operação de longa duração
  • Permanece sem aquecer, mesmo após horas de trabalho contínuo
  • Excelente controlo de velocidade, mesmo a velocidades baixas
  • Inversão automática do sentido de agitação para o MST digital
  • O MST Digital tem tecnologia SpeedServo™ que mantém a velocidade constante mesmo quando a viscosidade se altera
  • A unidade digital está equipada com um motor sem escova
Certificações: Classe de proteção IP de acordo com a DIN EN 60529: IP 20 e de acordo com a diretiva internacional sobre a segurança CEI/EN 61010-1