Kits, teste de níquel, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
Testes em cuvetes para aplicações relacionadas com água.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de produção.
Condições de armazenamento (LCK337): 15 to 25 °C
Condições de armazenamento (LCK537): 2 a 8 °C (manter refrigerado)
Certificações: LCK337: DIN 38406 E11
Acessórios: Os testes estão aprovados oficialmente para muitos dos limites de deteção legalmente exigidos.
Informações de encomenda: Para digestão de níquel total, utilizar o crack set LCW902.