Print…
Kit para análise de cloro
Fornecedor: Lovibond
194900 194910
705-0965EA 89.2 EUR
705-0965 705-0966
Kit para análise de cloro
Kits para análise ambiental
Os conjuntos PD250 foram concebidos para doseamento fácil e controlado dos reagentes DPD Powder. Um clique dispensa a quantidade exata de reagente necessário para uma amostra de 10 ml. São uma excelente alternativa para os Powder Packs para aqueles que realizam uma série de testes, economizando tempo e reduzindo a quantidade de resíduos de embalagens.
  • Fácil manipulação, doseamento preciso
  • Prazo de validade do reagente de 5 anos (vial fechado)
  • Determinação de cloro conforme a ISO 7393-2:2000 (livre+total), 250 testes
Fornecimento: Conjunto PD250 em cartão, inclui um vial de reagente e manual de instruções.