Print…
Kits, teste de cobre, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK329 LCK529 LCK229
705-3026EA 164 EUR
705-3026 705-3027 HACHLCK229
Kits, teste de cobre, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Testes em cuvetes para aplicações relacionadas com água.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 2 to 8 °C (manter refrigerado) para LCK529 e 15 a 25 °C para LCK229 e LCK329
Acessórios: Os testes em cuvete são oficialmente aprovados para muitos limites de consentimento legalmente exigidos. Com a ajuda das soluções padrão Addista e das soluções de teste round-robin, fornecem a garantia de que necessita.