Print…
Kits, teste de ferro, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK321 LCK521
705-3043EA 132 EUR
705-3043 705-3044
Kits, teste de ferro, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Testes em cuvetes para aplicações relacionadas com água.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Prazo de validade (LCK321): 30 meses a partir da data de produção.
Prazo de validade (LCK320 and LCK521): 12 meses a partir da data de produção.
Condições de armazenamento: 2 to 8 °C (manter refrigerado)
Certificações: LCK321 e LCK521: ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Acessórios: Os testes estão aprovados oficialmente para muitos dos limites de deteção legalmente exigidos.