Print…
HPTLC, sílica Gel 60, modificadas, em vidro
Fornecedor: Merck
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 426 EUR
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
HPTLC, sílica Gel 60, modificadas, em vidro
Placas de TLC
As placas de sílica modificada CN e DIOL são moderadamente polares, sendo adequadas para os sistemas de fase normal e de fase reversa. A placa NH₂ modificada por amino proporciona características fracas de permuta iónica básica com selectividade especial para os compostos carregados. Constitui uma alternativa à celulose PEI.