Print…
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Fornecedor: Hach
LCK348 LCK349 LCK350 LCK351 LCK549
705-3059EA 158 EUR
705-3059 705-3060 705-3061 HACHLCK351 HACHLCK549
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Kits para análise ambiental
Testes em cuvetes para aplicações relacionadas com água.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de produção.
Condições de armazenamento: 15 to 25 °C
Certificações: ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Acessórios: Os testes estão aprovados oficialmente para muitos dos limites de deteção legalmente exigidos.