Print…
Sistemas de água ultrapura, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Fornecedor: Sartorius
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 3680 EUR
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Sistemas de água ultrapura, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
O arium® mini é exclusivamente fabricado com materiais de alta qualidade. Com a sua orientação intuitiva, sistema de saco fechado e prático bloqueio arium® aqua, a unidade é ideal para um consumo diário máximo de 10 litros de água ultrapura.
  • Oferece consistentemente água de elevada qualidade para produzir resultados fiáveis e reprodutíveis
  • A simples substituição semestral do saco permite ao utilizador poupar tempo nos demorados processos de lavagem e limpeza
  • Intuitivo: pode ser operado mesmo com luvas, através de um ecrã táctil multicores
  • Compacto: com