Print…
VWR®, Ampolas conta-gotas, cilíndricas, sem equilíbrio de pressão
Fornecedor: VWR Collection
201-1238EA 63.9 EUR
201-1238 201-1239 201-1240 201-1241 201-1242 201-1243 201-1244
VWR®, Ampolas conta-gotas, cilíndricas, sem equilíbrio de pressão
Funis Ampolas Conta-Gotas
Em vidro borossilicato 3.3.
  • Haste com junta cónica esmerilada para frascos e outros acessórios
  • Com torneira de PTFE e tampa de plástico
  • Excelente resistência química
  • Excelente resistência térmica
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Macho em PTFE sem necessidade de lubrificante.
Certificações: ISO 4800