Print…
VWR®, Ampolas conta-gotas, cilíndricas, com equilíbrio de pressão
Fornecedor: VWR Collection
201-1245EA 76.6 EUR
201-1245 201-1246 201-1247 201-1248 201-1249 201-1250
VWR®, Ampolas conta-gotas, cilíndricas, com equilíbrio de pressão
Funis Ampolas Conta-Gotas
Em vidro borossilicato 3.3.
  • Junta cónica standard no topo e no fundo, haste de gotejamento, braço de equilíbrio de pressão
  • Com torneira de PTFE e tampa de plástico
  • Excelente resistência química
  • Excelente resistência térmica
A haste de gotejamento não se estende para além da junta, reduzindo a probabilidade de quebra. Macho em PTFE sem necessidade de lubrificante.