Print…
VWR®, Balões Erlenmeyer com tampa de rosca
Fornecedor: VWR Collection
214-0407EA 22.6 EUR
214-0407 214-0408 214-0409 214-0410 214-0411 214-0412
VWR®, Balões Erlenmeyer com tampa de rosca
Balões Balões Erlenmeyer
Fabricados em vidro borossilicato 3.3, tampa de rosca em PP azul com revestimento em PTFE.
  • Altamente resistentes a produtos químicos e ao choque térmico
  • Com graduação e campo para inscrição branco
  • Fornecidos com tampa de rosca de PP azul
Ideal for storage or transportation of dangerous liquids. They are leakproof and can be autoclaved together with the screw cap at 140 °C.
As tampas de rosca não devem estar fechadas durante o processo de autoclavagem.