Hidróxido de Hidrazina ≥99% para síntese
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04608.9055
8.04608.0250
8.04608.1000
8.04608.9055EA
1990
EUR
8.04608.9055
MERC8.04608.0250
8.04608.1000
Hidróxido de Hidrazina ≥99% para síntese
Hidróxido de Hidrazina
Fórmula:
NH₂NH₂·H₂O Ponto de ebulição: 117,2 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –51,7 °C Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149931 Número CAS: 7803-57-8 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8 (6.1),II |