Print…
VWR®, Frascos de filtração, Büchner, com ligação para vácuo
Fornecedor: VWR Collection
511-0260EA 24.2 EUR
511-0260 511-0261 511-0262 511-0263 511-0264
VWR®, Frascos de filtração, Büchner, com ligação para vácuo
Balões Frascos de Filtração
Vidro de borossilicato 3.3.
  • Suitable for hot and cold filtration
  • Highly resistant to chemicals and thermal shock
  • High temperature resistance
  • White labelling area
Devido à espessura grossa da parede o vácuo do frasco é mais forte.
Certificações: ISO 6556.