Print…
Sapatos de segurança, atacadores, Lowa Boreas Work GTX
Fornecedor: ELTEN
5338/39 5338/40 5338/41 5338/42 5338/43 5338/46 5338/47
114-8215EA 142.9 EUR
114-8215 114-8216 114-8217 114-8218 114-8219 114-8222 114-8223
Sapatos de segurança, atacadores, Lowa Boreas Work GTX
Sapatos e botas
Sapatos de segurança em couro nobuck hidrofobizado e tecido hidrofobizado Cordura® (resistente a rasgões e à abrasão, repelente de sujidade e água), com pala completa almofadada e sola de densidade dupla em borracha/PU Vibram® com tecnologia MONOWRAP®, a qual proporciona uma maior aderência e melhora o movimento do pé.
  • GORE-TEX climate membrane
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full length Lowa inlay sole
  • Anti-static soft fleece insole
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Cor: Preto
Certificações: DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC