Print…
Botas de segurança, atacadores, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Fornecedor: Portwest
FW65BKR39 FW65BKR40 FW65BKR44 FW65BKR46 FW65BKR45 FW65BKR47 FW65BKR48 FW65BKR41 FW65BKR42 FW65BKR43
114-7194EA 95.7 EUR
114-7194 114-7195 114-7199 114-7201 114-7200 114-7202 114-7203 114-7196 114-7197 114-7198
Botas de segurança, atacadores, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Sapatos e botas
Botas de segurança antiestáticas, altamente resistentes, fabricadas em couro serrado resistente à água com almofadas de tecido respirável e uma sola de EVA/borracha de densidade dupla resistente a óleo e ao calor (até 300 °C).
  • Forro interior respirável
  • Calcanhar amortecedor de choques
  • Almofada de espuma flexível para o calcanhar
  • Biqueira de proteção em aço (200 J)
  • Sola intermédia em aço, resistente a perfurações
Adequadas para militares e seguranças.
Cor: Preto
Certificações: EN ISO 20345:2011; S3, HRO.