Print…
Luvas resistentes ao corte, Check & Go Amber PU 3
Fornecedor: Honeywell Safety
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 EUR
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Luvas resistentes ao corte, Check & Go Amber PU 3
Luvas
Estas luvas tricotadas em poliamida/fibras HPPE/elastano com revestimento de PU na palma e nas pontas dos dedos proporcionam resistência a cortes e perfurações. Ideais para utilização ao manusear peças afiadas em ambientes secos ou oleosos.
  • A técnica de tricotado ajuda a produzir uma luva que se adapta às mãos de modo firme, proporcionando uma boa destreza
  • O tricotado justo (calibre 13) confere à luva um apoio perfeito, limita a penetração de sujidade e proporciona um toque agradável
  • As costas das mãos ventiladas otimizam a capacidade de respiração
  • O revestimento de PU nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos proporciona uma excelente resistência à abrasão
  • A codificação por cores na parte superior das mãos e a cor do revestimento ajudam o gestor de segurança e os funcionários a reconhecerem, visualmente, o nível de proteção contra cortes
As áreas de aplicação típicas incluem: fabrico automóvel e de peças, construção no setor da aviação, catering, energia ou eletricidade, indústrias do vidro, indústrias do papel e metal, logística e manutenção.
Cuidado: Não exponha estas luvas ao calor.
Certificações: EN 388 (4342); Cat. II
Atenção: Tenha em atenção: não exponha estas luvas ao calor.