Print…
Luvas, nitrilo/neopreno, Microflex® 93-260
Fornecedor: Ansell
93-260/9.5-10 93-260/6.5-7 93-260/7.5-8 93-260/8.5-9 93-260/10.5-11 93-260/5.5-6
112-4642EA 36.3 EUR
112-4642 112-4639 112-4640 112-4641 112-4637 112-4638
Luvas, nitrilo/neopreno, Microflex® 93-260
Luvas
Estas luvas pesadas descartáveis apresentam um design de três camadas para proteção superior contra químicos agressivos, incluindo ácidos, solventes e bases.
  • Sem pó, acabamento texturizado
  • A construção fina proporciona uma melhor sensibilidade tátil e destreza
  • Material altamente macio e design ergonómico para um excelente ajuste e flexibilidade que permite um maior tempo de utilização
  • Menor taxa aceitável de materais porosos (NQA de 0,65) e punho alargado para proteção fiável contra substâncias perigosas
  • Formulação e processamento isentos de silicone que assegura melhor proteção dos produtos
Ideal para mistura e composição de materais, manipulação de equipamentos aerosespaciais, manuseio de ferramentas de pintura, tratamento de derrames ou salpicos inesperados, manutenção e limpeza de equipamentos, montagem e desmontagem, processamento de produtos petroquímicos, testes experimentais e transferência de líquidos e sólidos.
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X); Cat. III; AQL 0,65