Print…
Colunas capilares, BP1 PONA
Fornecedor: Trajan Scientific and Medical
054818 054950
568-0237EA 1390 EUR
568-0237 568-0241
Colunas capilares, BP1 PONA
Cromatografia, Colunas
Estas colunas 100% Dimetil Polissiloxano são concebidas para a análise de produtos petrolíferos.
  • Uma fase apolar padrão da apropriada para PONA análises
Substituição adequada para: Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Temperatura máx.: 340 °C.