Print…
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455830010 455830050
ACRO455830010EA 52.9 EUR
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00856161
Número CAS: 31519-62-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %