Print…
Thiamphenicol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-2-propyl]acetamide, (Methylsulphonyl)chloramphenicol
455450010 455450050 455450250
ACRO455450010EA 20.4 EUR
ACRO455450010 ACRO455450050 ACRO455450250
Thiamphenicol 98%
Thiamphenicol
Fórmula: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Peso Molecular: 356.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00467983
Número CAS: 15318-45-3
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %