Print…
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 63.5 EUR
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Fórmula: C₆H₆O₂S
Peso Molecular: 142.17 g/mol
Ponto de ebulição: 193 °C
Ponto de Fusão: 10.5…12 °C
Densidade: 1.331 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093622
Número CAS: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %