Print…
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
454900010 454900050
ACRO454900010EA 92.2 EUR
ACRO454900010 ACRO454900050
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₆Br₂N₂
Ponto de Fusão: 140…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00667763
Número CAS: 18511-71-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥97.5 %