Print…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Cyanobenzyl alcohol
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 55 EUR
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00870633
Número CAS: 874-89-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %