Print…
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
454590010 454590050
ACRO454590010EA 66.7 EUR
ACRO454590010 ACRO454590050
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Fórmula: C₄H₉Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 250…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738779
Número CAS: 22600-77-7
Encomendar
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure