Print…
2,3,5-Trimethylfuran 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
454470010 454470050
ACRO454470010EA 94 EUR
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Fórmula: C₇H₁₀O
Ponto de ebulição: 121…122 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03931179
Número CAS: 10504-04-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %