Print…
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
454370010 454372500
ACRO454370010EA 411 EUR
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368877
Número CAS: 762262-09-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %