Print…
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
454840010 454840050
ACRO454840010EA 66.7 EUR
ACRO454840010 ACRO454840050
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631931
Número CAS: 51419-59-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure