Print…
2-Bromoimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
454630010 454630050
ACRO454630010EA 190 EUR
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Fórmula: C₃H₃BrN₂
Ponto de Fusão: 189…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179526
Número CAS: 16681-56-4
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure