Print…
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyrazin-2-ylmethanamine
454160010 454162500
ACRO454160010EA 399 EUR
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.1292 g/mol
Ponto de ebulição: 87…88 °C (3 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673149
Número CAS: 20010-99-5
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %