Print…
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010 454110050
ACRO454110010EA 133 EUR
ACRO454110010 ACRO454110050
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado 98%, puro
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Fórmula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Peso Molecular: 485.07 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149157
Número CAS: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %