Print…
Brometo de lítio, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 205 EUR
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Brometo de lítio, anidro 99%, puro
Brometo de lítio
Fórmula: LiBr
Peso Molecular: 86.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1265 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 3.46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
Merck Index: 13,05548
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)