Print…
Sulfureto de Chumbo (II) 90%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead sulphide
453970010 453970050
ACRO453970010EA 93.2 EUR
ACRO453970010 ACRO453970050
Sulfureto de Chumbo (II) 90%, puro
Sulfureto de Chumbo (II)
Fórmula: ̍PbS
Peso Molecular: 239.27 g/mol
Ponto de ebulição: 1281.1 °C
Ponto de Fusão: 1113.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016280
Número CAS: 1314-87-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05445
Encomendar
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)