Print…
Nitrato de Cobre (II) trihidratado 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
453960010 453960050
ACRO453960010EA 72.6 EUR
ACRO453960010 ACRO453960050
Nitrato de Cobre (II) trihidratado 99%, puro
Nitrato de Cobre (II) trihidratado
Fórmula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Peso Molecular: 241.6 g/mol
Ponto de Fusão: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149671
Número CAS: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671
Encomendar
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %