Print…
L-Fenilalanina 98.5-101.0%, atende à especificação analítica de USP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
453930250 453931000
ACRO453930250EA 41.8 EUR
ACRO453930250 ACRO453931000
L-Fenilalanina 98.5-101.0%, atende à especificação analítica de USP
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 270…275 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
Merck Index: 14,07271
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Heavy metals ≤15 ppm
Sulfated ash ≤0.4 %
Related substances ≤0.5 % (individual impurities)
pH 5.4 to 6.0 (1 % solution)
Specific optical rotation -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried base)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %