Hidróxido de cobalto (II) 95%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
453892500
453890010
ACRO453892500EA
88.2
EUR
ACRO453892500
ACRO453890010
Hidróxido de cobalto (II) 95%, puro
Hidróxido de cobalto (II)
Fórmula:
H₂CoO₂ Peso Molecular: 92.95 g/mol Densidade: 3.597 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016015 Número CAS: 21041-93-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02467 |
Appearance | Pink to red Powder |
Titration excess HCl | ≥94 % |