Brometo de cádmio (II) tetrahidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
453870250
453871000
453875000
ACRO453870250EA
35.2
EUR
ACRO453870250
ACRO453871000
ACRO453875000
Brometo de cádmio (II) tetrahidratado 98%, puro
Brometo de cádmio (II) tetrahidratado
Fórmula:
Br₂Cd·4H₂O Ponto de Fusão: 575 °C Densidade: 5,214 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150204 Número CAS: 13464-92-1 UN: 2570 ADR: 6.1,III |
Appearance | White Powder or crystals |
Assay | ≥97.5 % |