Print…
Dibismuth trisulphate 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 52.2 EUR
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, puro
Dibismuth trisulphate
Fórmula: Bi₂O₁₂S₃
Peso Molecular: 706.13 g/mol
Ponto de Fusão: 405 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036140
Número CAS: 7787-68-0
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %