Print…
Nitrato de bário, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 94.8 EUR
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Nitrato de bário, puro
Nitrato de bário
Fórmula: Ba(NO₃)₂
Ponto de Fusão: 592 °C
Densidade: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003442
Número CAS: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %