Print…
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
453760010 453760050
ACRO453760010EA 74.7 EUR
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Fórmula: C₆H₁₀ClNO
Peso Molecular: 147.6 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00169064
Número CAS: 51333-90-5
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %