Print…
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 118 EUR
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Fórmula: C₈H₆ClNO
Peso Molecular: 167.5900 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (.1 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664964
Número CAS: 41014-43-1
Encomendar
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %