Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
453360010 453360050
ACRO453360010EA 96 EUR
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₆N₂O₂·ClH
Ponto de Fusão: 295…298 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09954929
Número CAS: 1423031-35-9
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %