3-Methoxypropionic acid 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
453320100
453320500
ACRO453320100EA
124
EUR
ACRO453320100
ACRO453320500
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Fórmula:
C₄H₈O₃ Ponto de ebulição: 116 °C (9 mmHg) Densidade: 1,108 g/cm³ Ponto de Inflamação: 113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042654 Número CAS: 2544-06-1 |
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |